Documentos Principais
215988
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) oxide
98%
About This Item
Fórmula linear:
V2O3
Número CAS:
Peso molecular:
149.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: vanadium
pf
1970 °C (lit.)
densidade
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
chave InChI
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
215988-100G4061838774095
215988-25G4061838774101
215988-5G