Documentos Principais
463744
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) oxide
greener alternative
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Divanadium trioxide, Vanadic oxide, Vanadium sesquioxide, Vanadium trioxide
About This Item
Fórmula linear:
V2O3
Número CAS:
Peso molecular:
149.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
composição
V2O3
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: vanadium
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
1970 °C (lit.)
densidade
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
chave InChI
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Aplicação
Vanadium(III) oxide (V2O3) can be used for a variety of sustainable applications such as:
  • anode material for the fabrication of lithium-ion batteries
  • fabrication of vanadium redox flow batteries
  • preparation of vanadium nitride (VN) for potential usage in hydrodenitrogenation (HDN), and hydrodeoxygenation (HDO)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Electrochemical performance investigation of electrospun urchin-like V2O3-CNF composite nanostructure for vanadium redox flow battery
Busacca C, et al.
Electrochimica Acta, 230(1), 174-180 (2017)
Electrochemical characteristics of lithium vanadate, Li1+ xVO2, new anode materials for lithium ion batteries
Song JH, et al.
Journal of Power Sources, 195(18), 6157-6161 (2010)