415138
Strontium oxide
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Strontia, Strontium monoxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: strontium
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
densidade
4.7 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=[Sr]
InChI
1S/O.Sr
chave InChI
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.