645613
Sodium oxide
80%
Sinônimo(s):
Disodium monoxide, Disodium oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
80%
Formulário
solid
adequação da reação
core: sodium
reagent type: catalyst
Impurezas
~20% Na2O2
densidade
2.27 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O--].[Na+].[Na+]
InChI
1S/2Na.O/q2*+1;-2
chave InChI
KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?