278904
Potassium dioxide
powder
Sinônimo(s):
Potassium superoxide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O][O-]
InChI
1S/K.HO2/c;1-2/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
DUPSQGGNCHNYTQ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
278904-250G | 4061826205112 |
278904-50G | 4061826205129 |