307734
Lead(II) sulfate
98%
Sinônimo(s):
Anglesite
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lead
densidade
6.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[PbH2++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pb/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?