190357
(R)-(−)-2-Phenylglycinol
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-2-phenylethanol, D-(−)-α-Phenylglycinol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Beilstein:
2935848
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nome do produto
(R)-(−)-2-Phenylglycinol, 98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]24/D −31.7°, c = 0.76 in 1 M HCl
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
75-77 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
chave InChI
IJXJGQCXFSSHNL-QMMMGPOBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Amino alcohol used to prepare a chiral imine or oxazolidine from ethyl trifluoropyruvate. These intermediates were then employed in a synthesis of both enantiomers of α-trifluoromethylproline.
Chiral β−amino alcohol used as a synthetic building block.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Tetrahedron Letters, 45, 5287-5287 (2004)
Amedjkouh, M.; Westerlund, K.
Tetrahedron Letters, 45, 5175-5175 (2004)
Grégory Chaume et al.
Organic letters, 8(26), 6123-6126 (2006-12-15)
[Structure: see text] A concise synthesis of both enantiomers of alpha-Tfm-proline and (S)-alpha-Tfm-prolinol from ethyl trifluoropyruvate is reported. The key step is a diastereoselective allylation reaction of ethyl trifluoropyruvate and (R)-phenylglycinol-based oxazolidines or imine. The lactone obtained by cyclization of
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
190357-500G | |
190357-25G | 4061835554492 |
190357-5G | 4061835515363 |