A72405
2-Amino-1-phenylethanol
98%
Sinônimo(s):
α-(Aminomethyl)benzyl alcohol, DL-β-Hydroxyphenethylamine, Phenylethanolamine
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
160 °C/17 mmHg (lit.)
pf
56-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
chave InChI
ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PNMT(5409)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?