Documentos Principais
238856
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Amino-2-propanol
98%
Sinônimo(s):
(−)-Isopropanolamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
75.11
Beilstein:
1718869
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
2.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −23.5°, c = 1 in methanol
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
temperatura de autoignição
635 °F
índice de refração
n20/D 1.4482 (lit.)
p.e.
160 °C (lit.)
pf
24-26 °C (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
chave InChI
HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)