192171
DL-Alaninol
98%
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-1-propanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]/D +1.0 to −1.0°
índice de refração
n20/D 1.450 (lit.)
p.e.
173-176 °C (lit.)
densidade
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3
chave InChI
BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- N6-α-(I-hydroxypropyl) lysine
- diastereomers of DL-β-amino alcohols
- enantiopure and racemic samples of 2-methyl-N-tosylaziridine
- (±)-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)benzamide
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?