Key Documents
238864
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
97%
Sinônimo(s):
(+)-Isopropanolamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
75.11
Beilstein:
1718868
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
2.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +18°, c = 1.8 in H2O
índice de refração
n20/D 1.4437 (lit.)
pb
160 °C (lit.)
pf
24-26 °C (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
chave InChI
HXKKHQJGJAFBHI-VKHMYHEASA-N
Descrição geral
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol is a chiral amino alcohol.
Aplicação
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol may be used in the preparation of S-(+)-1-(2,3-naphthalimido)-2-propanol.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Highly Enantioselective asymmetric hydrogenation of a-phthalimide ketone: an efficient entry to enantiomerically pure amino alcohols.
Lei A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(6), 1626-1627 (2004)
S-(+)-1-Methyl-2-(2, 3-naphthalimido) ethyl Trifluoromethanesulfonate as a Fluorescence Chiral Labeling Reagent for Carboxylic Acid Enantiomers.
Yasaka Y, et al.
Analytical Sciences, 11(2), 295-297 (1995)
D Catone et al.
The Journal of chemical physics, 127(14), 144312-144312 (2007-10-16)
Valence band and C 1s core-level photoelectron spectra of S-(+)-2-amino-1-propanol (alaninol) and S-(+)-1-amino-2-propanol (isopropanolamine) have been studied by means of synchrotron radiation photoelectron spectroscopy in gas phase. The alaninol, the reduced derivative of the alanine, is a good test system