239844
3-Amino-1-propanol
≥99%
Sinônimo(s):
3-Aminopropyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.59 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
770 °F
índice de refração
n20/D 1.4598 (lit.)
p.e.
184-187 °C (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
chave InChI
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?