123048
5-Amino-1-pentanol
≥92.0% (GC)
Sinônimo(s):
5-Aminopentanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥92.0% (GC)
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.4615 (lit.)
p.e.
120-122 °C/16 mmHg (lit.)
pf
33-35 °C (lit.)
densidade
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCO
InChI
1S/C5H13NO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
chave InChI
LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?