Documentos Principais
A56353
Sigma-Aldrich
6-Amino-1-hexanol
97%
Sinônimo(s):
1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Amino-1-hexanol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH2)6OH
Número CAS:
Peso molecular:
117.19
Beilstein:
1732524
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
crystals
p.e.
135-140 °C/30 mmHg (lit.)
pf
54-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
chave InChI
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6-Amino-1-hexanol can undergo cyclization over copper supported on γ-alumina and magnesia to form hexahydro-1H-azepine. It may be used along with glutaric acid to generate poly(ester amide)s with excellent film- and fiber forming properties.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Synthesis and characterization of a new degradable poly (ester amide) derived from 6-amino-1-hexanol and glutaric acid.
Vera M, et al.
Macromolecules, 36(26), 9784-9796 (2003)
Synthesis of cyclic amines and their alkyl derivatives from amino alcohols over supported copper catalysts.
Kijenski J, et al.
Applied Catalysis, 53(1), 107-115 (1989)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A56353-100G4061833376195
A56353-25G4061832281414
A56353-1G
A56353-5G4061833376201