186481
6-Bromo-1-hexanol
97%
Sinônimo(s):
Hexamethylene bromohydrin
Ensaio
97%
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
pb
105-106 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCCO
InChI
1S/C6H13BrO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
chave InChI
FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?