Documentos Principais
294144
Sigma-Aldrich
8-Bromo-1-octanol
95%
Sinônimo(s):
Octamethylene bromohydrin
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)8OH
Número CAS:
Peso molecular:
209.12
Beilstein:
1900837
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.480 (lit.)
p.e.
79-80 °C/0.07 mmHg (lit.)
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCCCCO
InChI
1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2
chave InChI
GMXIEASXPUEOTG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Neha Kaushal et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 289, 79-93 (2018-08-28)
Overexpression of RhoC protein in breast cancer patients has been linked to increased cancer cell invasion, migration, and metastases. Suppressing RhoC expression in aggressive breast cancer cells using silencing RNA (siRNA) molecules is a viable strategy to inhibit the metastatic