167169
3-Bromo-1-propanol
97%
Sinônimo(s):
Trimethylene bromohydrin
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
62 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.537 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCBr
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
chave InChI
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
3-Bromo-1-propanol is an electrophile used as a substrate in nucleophilic substitution reactions and in the redox polymerization.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S401285-1EA | |
167169-100G | 4061838749390 |
167169-25G | 4061838749406 |
167169-5G | 4061838749413 |