Key Documents
614491
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-propan-d6-ol
98 atom % D
Sinônimo(s):
3-Bromopropanol-d6
About This Item
Fórmula linear:
BrCD2CD2CD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
145.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
técnica(s)
protein expression: suitable
pb
62 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.602 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2
chave InChI
RQFUZUMFPRMVDX-NMFSSPJFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup