Key Documents
489360
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
HO13CH213CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
64.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
196-198 °C (lit.)
pf
-13 °C (lit.)
densidade
1.148 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
111.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)