471348
Methanesulfonic acid solution
70 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Mesylic acid, MsOH
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
concentração
70 wt. % in H2O
Impurezas
≤1,000 ppm Sulfate (SO4)
≤10 ppm Iron
≤50 ppm Chloride (Cl)
índice de refração
n20/D 1.416
densidade
1.319 g/mL at 25 °C
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?