Documentos Principais
530549
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-d6
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
DOCD2CD2OD
Número CAS:
Peso molecular:
68.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
2.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.08 mmHg
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
196-198 °C (lit.)
pf
-13 °C (lit.)
densidade
1.220 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Descrição geral
Ethylene glycol-d6 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. Its infrared spectrum has been recorded.
Aplicação
Ethylene glycol-d6 may be used as starting material for the synthesis of oxiran-d4.
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Infrared spectra and molecular vibrations of ethylene glycol and deuterated derivatives.
Matsuura H and Miyazawa T.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 40(1), 85-94 (1967)
The mechanism of the cationic cyclooligomerization of ethylene-oxide and the concomitant degradation of the crown ether products formed.
Dale J and Daasvatn K.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 34(5), 327-342 (1980)