447498
Glycerol-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
1,2,3-Propanetriol-d8, Deuterated glycerol, Glycerin-d8
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
viscous liquid
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
182 °C (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.371 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-YHPVEMKJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com
Conteúdo relacionado
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.