880128P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Amine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (880128P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880128P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880128P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880128P-50mg)
pkg of 1 × 500 mg (880128P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- for the generation of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) phospholipid-polyethylene glycol-folic acid conjugate
- in the preparation of polyethylene glycol (PEGylated) magnetic nanoparticles based liposomes
- in the preparation of liposomes for myomerger ectodomain based disruption studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3