Key Documents
880136P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-square
Avanti Research - A Croda Brand (880136P), powder
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[square(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C138H266N2NaO57P
Número CAS:
Peso molecular:
2919.53
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (880136P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (880136P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand (880136P)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine-polyethylene glycol 2000 (DSPE PEG 2000) are potent agents for drug delivery. They are oblate spheroids in aqueous solutions and the diameter varies from 18nm to 90nm.
Embalagem
5ml Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Effect of the lipid chain melting transition on the stability of DSPE-PEG (2000) micelles
Kastantin M, et al.
Langmuir, 25(13), 7279-7286 (2009)