880135P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid
Avanti Research™ - A Croda Brand 880135P, powder
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (880135P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880135P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880135P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880135P-50mg)
pkg of 1 × 500 mg (880135P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880135P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(C/C=C\OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Descrição geral
Aplicação
- to covalently conjugate integrin α-2 (ITGA2) antibodies to the surface of the liposomes
- in the preparation of atosiban-conjugated liposomes
- to prepare dual complementary liposome
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available