454524
Glycerol-1,1,2,3,3-d5
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,2,3-Propanetriol-1,1,2,3,3-d5, Deuterated glycerol, Glycerin-1,1,2,3,3-d5
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
182 °C (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.331 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?