552003
D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, D-Glucose-C-d7, Dextrose-C-d7
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
pf
150-152 °C (dec) (lit.)
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)[C@@]1([2H])OC([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6?/m0/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-KMTOWNPSSA-N
Aplicação
- As a dopant in the process of controlling the quality of grape juice contaminated by apple juice using electrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry [ESI (-) FT-ICR MS].
- To quantify the physical and chemical recycling of glucose by measuring the difference in their metabolism.
- In combination with D2O to increase the lipid production by reducing the D-H exchange.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
552003-20G | 4061833338278 |
552003-100MG | 4061833281307 |
552003-10G | 4061832581804 |
552003-1G | 4061832581811 |
552003-5G | 4061841682912 |