490431
Oleic acid-13C18
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
13C Labeled oleic acid, Elainic acid-13C18, Oleic acid-ul-13C
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.4595 (lit.)
pb
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
pf
13.4 °C (lit.)
densidade
0.947 g/mL at 25 °C
formato
neat
alteração de massa
M+18
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])=[13C](/[H])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
chave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-IGBBIXMTSA-N
Embalagem
Qualidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.
Conteúdo relacionado
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.