Documentos Principais
486760
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-1-13C, L-Alanine-1-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH-Boc)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
190.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −23°, c = 2 in acetic acid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
79-83 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i6+1
chave InChI
QVHJQCGUWFKTSE-SANWUMGISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)