586749
Boc-Ala-OH-13C3
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-13C3, L-Alanine-13C3, N-t-Boc derivative
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
79-83 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[13C@@H]([13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1+1,5+1,6+1
chave InChI
QVHJQCGUWFKTSE-QSNIDFQTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)