Documentos Principais
490423
Sigma-Aldrich
Oleic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
283.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.4595 (lit.)
p.e.
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
pf
13.4 °C (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i18+1
chave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-OLLJCFGNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Oleic acid-d ≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Sigma-Aldrich
900336
Oleic acid-d
Oleic acid BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
O1383
Oleic acid
Oleic acid ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Oleic acid
D-Glicose-13C6 ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sigma-Aldrich
389374
D-Glicose-13C6