605751
Potassium palmitate-13C16
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Hexadecanoic acid-13C16 potassium salt, Palmitic acid-13C16 potassium salt, Potassium hexadecanoate-13C16
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
285 °C (lit.)
alteração de massa
M+16
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1;
chave InChI
MQOCIYICOGDBSG-SJIUKAAASA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.