735000
Arachidonic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid-5,6,8,9,11,12,14,15-d8
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
pf
-49 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C(CCCCC)=C(/[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i6D,7D,9D,10D,12D,13D,15D,16D
chave InChI
YZXBAPSDXZZRGB-FBFLGLDDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?