Documentos Principais
734322
Sigma-Aldrich
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid-19,19,20,20,20-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
EPD-d5, Timnodonic acid-d5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20D5H25O2
Número CAS:
Peso molecular:
307.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
pf
-54--53 °C (lit.)
densidade
0.958 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+11
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i1D3,2D2
chave InChI
JAZBEHYOTPTENJ-YSTLBCQOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)