Documentos Principais
709891
Sigma-Aldrich
Spermidine-(butyl-d8) trihydrochloride
98 atom % D, 95% (CP)
Sinônimo(s):
Deuterated spermidine trihydrochloride, N-·(3-·Aminopropyl)·-1,4-·butane-d8-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-butane-d8-diamine trihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
NH2(CH2)3NH(CD2)4NH2⋅3HCl
Número CAS:
Peso molecular:
262.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
257-259 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
−20°C
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1D2,2D2,4D2,6D2;;;
chave InChI
LCNBIHVSOPXFMR-BQVYHINQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)