Documentos Principais
A7007
Sigma-Aldrich
O cloreto de S-(5′-adenosil)-L-metionina
≥75%
Sinônimo(s):
AdoMet, Cloreto de SAM, Metionina ativa
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23ClN6O5S · 2 HCl
Número CAS:
Peso molecular:
507.82
Beilstein:
6560002
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
fonte biológica
synthetic (chemical)
Nível de qualidade
Ensaio
≥75%
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.[Cl-].C[S+](CC[C@H](N)C(O)=O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C15H22N6O5S.3ClH/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;;;/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);3*1H/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m0.../s1
chave InChI
KBAFOJZCBYWKPU-XQVUROGGSA-N
Descrição geral
O cloreto dicloridrato de S-(5′-adenosil)-L-metionina (SAM) facilita a transferência de grupos metila para proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. A metionina adenosil transferase catalisa a síntese de SAM a partir da metionina e da adenosina trifosfato (ATP). O SAM regula diversas funções celulares como divisão celular, morte celular, transcrição, estabilidade genética, equilíbrio oxidante/antioxidante e homeostasia de poliaminas. Em termos terapêuticos, o SAM tem aplicações como suplemento alimentar em humanos para diversas doenças, como osteoartrite e lesão hepática. O SAM também regula reações de transulfuração ao se ligar ao domínio regulador da enzima-chave cistationinaβ-sintase (CBS).
Aplicação
O cloreto dicloridrato de S-(5′-adenosil)-L-metionina foi usado como suplemento de meio para extrato de células S30. Ele também foi usado para medir a interação com catecol-O-metiltransferase (COMT) por microbalança de cristais de quartzo (QCM), ressonância de plásmons de superfície (SPR) e calorimetria de titulação isotérmica (ITC) com bicamadas lipídicas suportadas e vesículas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Doador de grupos metila; cofator de metilações catalisadas por enzimas, incluindo catecol O-metiltransferase (COMT) e DNA metiltransferases (DNMT).
Doador de grupos metila; cofator de metilações catalisadas por enzimas, incluindo catecol O-metiltransferase (COMT) e DNA metiltransferases (DNMT). Embora esteja presente em todas as células, ele se concentra no fígado, onde ocorrem 85% de todas as reações de metilação. Ele também participa da regulação da função hepática, do crescimento e da resposta a lesões.
Atenção
Esse material é 80% a 90% puro quando preparado, mas é muito instável. Foi observada perda de até 10% de pureza por dia a 25 °C.
Nota de análise
Pureza baseada em UV e HPLC.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Leah C Beauchamp et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 77(4), 1705-1715 (2020-09-15)
Alterations in the methionine cycle and abnormal tau phosphorylation are implicated in many neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. rTg4510 mice express mutant human P301L tau and are a model of tau hyperphosphorylation. The cognitive deficit seen in
Chemical communication between bacteria and cell-free gene expression systems within linear chains of emulsion droplets
Schwarz-Schilling M, et al.
Integrative Biology : Quantitative Biosciences from Nano to Macro, 8(4), 564-570 (2016)
Yan Zhang et al.
Archives of microbiology, 191(10), 773-783 (2009-09-05)
Enolase-phosphatase (E1), as an enzyme, is involved in methionine salvage pathway in many prokaryotic and eukaryotic organisms. But the identity and function of E1 in Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) remain undetermined. Here, we report the cloning and characterization of
Andria V Rodrigues et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(5), 663-671 (2019-09-13)
We recently reported the discovery of phenylacetate decarboxylase (PhdB), representing one of only ten glycyl-radical-enzyme reaction types known, and a promising biotechnological tool for first-time biochemical synthesis of toluene from renewable resources. Here, we used experimental and computational data to
Ted M Lakowski et al.
Analytical biochemistry, 396(1), 158-160 (2009-09-08)
S-Adenosyl-L-homocysteine (AdoHcy) background signal in reactions with protein arginine N-methyltransferase 1 is investigated using an ultrahigh-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry assay that measures AdoHcy. We identify three sources of AdoHcy background: enzymatic automethylation, AdoHcy contamination in commercial S-adenosyl-L-methionine (AdoMet)