Documentos Principais
567051-M
Millipore
Sinefungin
InSolution, ≥95%, antibiotic
Sinônimo(s):
InSolution Sinefungin, SF, Adenosyl-ornithine, A9145
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23N7O5
Número CAS:
Peso molecular:
381.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C[C@@H](N)CC[C@H](N)C(=O)O
InChI
1S/C15H23N7O5/c16-6(1-2-7(17)15(25)26)3-8-10(23)11(24)14(27-8)22-5-21-9-12(18)19-4-20-13(9)22/h4-8,10-11,14,23-24H,1-3,16-17H2,(H,25,26)(H2,18,19,20)/t6-,7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1
chave InChI
LMXOHSDXUQEUSF-YECHIGJVSA-N
Descrição geral
An anti-leishmanial nucleoside antibiotic that acts as an S-adenosyl-L-methionine (SAM, AdoMet) methyltransferase-specific inhibitor.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
S-adenosyl-L-methionine (SAM, AdoMet) methyltransferase
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
A 10 mM (2 mg/524 µl) solution in H₂O.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Cheng, D., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 23892.
Lin, Q., et al. 2001. J. Am. Chem. Soc.123, 11608.
Zingg, J.M., et al. 1996. Nucleic Acids Res.24, 3267.
McCammon, M.T., and Parks, L.W. 1981. J. Bacteriol.145, 106.
Pugh, C.S.G., et al. 1978. J. Biol. Chem.253, 4075.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3