Documentos Principais
SML3575
Sigma-Aldrich
TY-51469
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[4-[[(5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thien-2-yl)sulfonyl]amino]-3-(methylsulfonyl)phenyl]-4-thiazolecarboxylic acid, TY 51469
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H15FN2O6S4
Número CAS:
Peso molecular:
526.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC2=C(C=C1)SC(S(NC3=CC=C(C=C3S(C)(=O)=O)C4=NC(C(O)=O)=CS4)(=O)=O)=C2C
Ações bioquímicas/fisiológicas
TY-51469 is a potent and selective chymase inhibitor that prevents development and progression of non-alcoholic steatohepatitis in rats. TY-51469 inhibits activation of intestinal MMP-9 and prevents intestinal damage in indomethacin-induced small intestinal damage in rats. Also TY-51469 might protect against pancreatic islet disorganization.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Significance of chymase-dependent matrix metalloproteinase-9 activation on indomethacin-induced small intestinal damages in rats
Kakimoto K, Takai S, Murano M, Ishida K, Yoda Y, Inoue T, Jin D, Umegaki E, Higuchi K
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 332, 684-689 (2010)