Documentos Principais
SML1625
Sigma-Aldrich
Gemifloxacin mesylate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-(4-Aminomethyl-3-methyloxyiminopyrrolidin-1-yl)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1, 4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid mesylate, 7-[(4Z)-3-(Aminomethyl)-4-(methoxyimino)-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid monomethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20FN5O4 · CH4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
485.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(O)=O.OC(C1=CN(C2CC2)C3=NC(N4C/C(C(CN)C4)=N\OC)=C(F)C=C3C1=O)=O
InChI
1S/C18H20FN5O4.CH4O3S/c1-28-22-14-8-23(6-9(14)5-20)17-13(19)4-11-15(25)12(18(26)27)7-24(10-2-3-10)16(11)21-17;1-5(2,3)4/h4,7,9-10H,2-3,5-6,8,20H2,1H3,(H,26,27);1H3,(H,2,3,4)/b22-14+;
chave InChI
JIYMVSQRGZEYAX-CWUUNJJBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Gemifloxacin is a broad-spectrum quinolone antibacterial.
Gemifloxacin is a broad-spectrum quinolone antibacterial. Fluoroquinolones stabilize DNA strand breaks created by DNA gyrase and topoisomerase IV by binding to the enzyme-DNA complex generating persistent, covalent enzyme–DNA adducts, inhibiting DNA synthesis. Gemifloxacin is used in the treatment of acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis and mild-to-moderate pneumonia. Gemifloxacin has also been found to inhibit migration and invasion of human colon cancer cells.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)