O8757
Ofloxacin
fluoroquinolone antibiotic
Sinônimo(s):
Dextrofloxacin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
chave InChI
GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CSNK2A1(1457) , KCNH1(3756)
rat ... Gabra1(29705)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2