28221
Oxacillin sodium salt
815-950 μg/mg (Oxacillin)
Sinônimo(s):
Sodium 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl penicillin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Formulário
powder
concentração
815-950 μg/mg (Oxacillin)
cor
white to off-white
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)N[C@H]3C4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H19N3O5S.Na/c1-9-11(12(21-27-9)10-7-5-4-6-8-10)15(23)20-13-16(24)22-14(18(25)26)19(2,3)28-17(13)22;/h4-8,13-14,17H,1-3H3,(H,20,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t13-,14+,17?;/m1./s1
chave InChI
VDUVBBMAXXHEQP-ZTRPPZFVSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?