28221-U
DSD-DNPH Diffusive Sampling Device
pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Passive DNPH sampler
About This Item
Produtos recomendados
Agency
OSHA 1007
embalagem
pkg of 10 ea
técnica(s)
passive air sampling: suitable
Matriz
(diffusive membrane w/ 2,4-DNPH coated silica)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling aldehydes
Categorias relacionadas
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
28221-U | 4061826227763 |