20355
ORBO™ 78 HBr on Carboxen® 564 specially cleaned (20/45), 400/200 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 110 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
W,W,W separators
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D5578
linha de produto
ORBO™
composição
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 78
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 110 mm
Matriz
Carboxen® 564 Carbon Molecular Sieve (CMS) c/w Hydrogen Bromide (HBr) (specially cleaned)
tamanho de partícula
20-45 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)