Documentos Principais
533130
Sigma-Aldrich
O-tert-Butyl-L-tyrosine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H19NO3
Número CAS:
Peso molecular:
237.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
238-243 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-10-6-4-9(5-7-10)8-11(14)12(15)16/h4-7,11H,8,14H2,1-3H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
chave InChI
SNZIFNXFAFKRKT-NSHDSACASA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)