Documentos Principais
469106
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OMe
97%
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine methyl ester, Boc-L-tyrosine methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
4-(HO)C6H4CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2HCH3
Número CAS:
Peso molecular:
295.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +51°, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
100-104 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(18)20-4)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1
chave InChI
NQIFXJSLCUJHBB-LBPRGKRZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jie Zeng et al.
Macromolecular bioscience, 16(3), 363-370 (2015-11-28)
The storage method for living cells is one of the major challenges in cell-based applications. Here, a novel supramolecular gel cryopreservation system (BDTC gel system) is introduced, which can observably increase the neural cell viability during cryopreservation process because this