47619
Fmoc-Ser(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Fmoc-O-tert-butyl-L-serine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fmoc-Ser(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +25.5±1°, c = 1% in ethyl acetate
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
chave InChI
REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-N
Aplicação
- Total synthesis of an antibiotic, daptomycin, by cyclization via a chemoselective serine ligation.
- Preparation of MUC1, a T-cell helper peptide, using iterative pentafluorophenyl ester-mediated fragment condensations.
- Linear solid-phase peptide synthesis of ubiquitin and diubiquitin.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.