47636
Fmoc-Pro-OH
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline, Fmoc-L-proline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −32±1°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
117-118 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1
chave InChI
ZPGDWQNBZYOZTI-SFHVURJKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.