Documentos Principais
93902
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine tert-butyl ester
≥99.0% (NT)
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
237.29
Beilstein:
2696011
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]20/D +25±1°, c = 2% in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
141-144 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)11(14)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11,15H,8,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1
chave InChI
DIGHFXIWRPMGSA-NSHDSACASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)