Documentos Principais
466468
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine methyl ester
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
231.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
pb
194 °C (lit.)
densidade
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)15-6)12-10(14)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1
chave InChI
XCJLIYKAMLUDGN-QMMMGPOBSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)