Key Documents
78080
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
257.76
Beilstein:
4723424
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D +47.0±1°, c = 2% in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
chave InChI
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)